Schwefel ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sulfur
10755.09 10755.18 10755.30
10755.09EA 52.7 EUR
10755.09 10755.18 10755.30
Schwefel ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic®
Schwefel
Purity: 99.999% CAS No.: 7704-34-9 Physical Form: Random Sizes Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formel: S
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059