Schwefel ≥99,5%, Pulver -100 mesh, sublimiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sulfur
33394.36 33394.A3
33394.36EA 50 EUR
33394.36 33394.A3
Schwefel ≥99,5%, Pulver -100 mesh, sublimiert
Schwefel
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formel: S
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059