Schwefel ≥99,5%, Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sulfur
43766.A3
43766.36
43766.A3EA
185
EUR
43766.A3
43766.36
Schwefel ≥99,5%, Pulver -325 mesh
Schwefel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7704-34-9
Appearance: Yellow
Odour: Weak
UN No.: 1350
MDL No.: MFCD00085316
Formel:
S Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 113…119 °C Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085316 CAS-Nummer: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |