Schwefel ≥99%, Blume
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Sulfur
A17260.22EA 19.2 EUR
A17260.22 A17260.0E A17260.36
Schwefel ≥99%, Blume
Schwefel
Formel: S
Molecular Weight: 32,07 g/mol
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059