Schwefel, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sulfur
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
344621-250G 344621-50G
SIAL344621-250GEA 311 EUR
SIAL344621-250G SIAL344621-50G
Schwefel, Sigma-Aldrich®
Schwefel
Formel: S
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059