Selen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204307-100G 204307-20G 204307-5G
SIAL204307-100GEA 295 EUR
SIAL204307-100G SIAL204307-20G SIAL204307-5G
Selen, Sigma-Aldrich®
Selenium
Formel: Se
Molecular Weight: 78.96 g/mol
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217
Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572