Cer ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
10139.FF
10139.FI
10139.FFEA
254
EUR
10139.FF
10139.FI
Cer ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Cerium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: ≈4.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formel:
Ce Molecular Weight: 140,12 g/mol Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 795 °C Dichte: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010924 CAS-Nummer: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1,II |