Cer ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10141.FF 10141.FI
10141.FFEA 212 EUR
10141.FF 10141.FI
Cer ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Cerium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II