Cer ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
43977.30 43977.A1
43977.30EA 200 EUR
43977.30 43977.A1
Cer ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Cerium
Purity: 99% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II