Cer ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
44037.DJEA 382 EUR
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
Cer ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cerium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.21g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II