Europium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
00120.03
00120.06
00120.03EA
161
EUR
00120.03
00120.06
Europium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Europium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-53-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00010992
Formel:
Eu Molecular Weight: 151,96 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010992 CAS-Nummer: 7440-53-1 EINECS: 231-161-7 UN: 3208 ADR: 4.3,II |