Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke ≤ 20 mm (0.79 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
00118.09
00118.18
00118.09EA
123
EUR
00118.09
00118.18
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke ≤ 20 mm (0.79 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: Packaged under argon in glass bottle
Appearance: Silver
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formel:
Gd Molecular Weight: 157,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011022 CAS-Nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |