Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Scientific
unter Argon abgefüllt
00595.FF 00595.FI
00595.FFEA 178 EUR
00595.FF 00595.FI
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈3.1g/25x25mm, Packaged under argon MDL No.: MFCD00011022
Formel: Gd
Molecular Weight: 157,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2