Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
12395.FF
12395.FI
12395.FFEA
159
EUR
12395.FF
12395.FI
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged under argon
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formel:
Gd Molecular Weight: 157,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011022 CAS-Nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |