Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
12396.FF 12396.FI
12396.FFEA 125 EUR
12396.FF 12396.FI
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formel: Gd
Molecular Weight: 157,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II