Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
12397.FF
12397.FI
12397.FFEA
148
EUR
12397.FF
12397.FI
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formel:
Gd Molecular Weight: 157,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011022 CAS-Nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |