Gadolinium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
40289.DH
40289.DJ
40289.HF
40289.DHEA
466
EUR
40289.DH
40289.DJ
40289.HF
Gadolinium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.25g/mm, Cast rod, diameter is approximate
MDL No.: MFCD00011022
Formel:
Gd Molecular Weight: 157,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011022 CAS-Nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 |