Gadolinium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Scientific
40290.DH
40290.HF
40290.DHEA
636
EUR
40290.DH
40290.HF
Gadolinium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.97g/mm, Cast rod, diameter is approximate
MDL No.: MFCD00011022
Formel:
Gd Molecular Weight: 157,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011022 CAS-Nummer: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 |