Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.075 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
43307.FF 43307.FI
43307.FFEA 130 EUR
43307.FF 43307.FI
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.075 mm (0.003 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formel: Gd
Molecular Weight: 157,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II