Holmium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
41515.04 41515.09
41515.04EA 72.6 EUR
41515.04 41515.09
Holmium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Dark gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011049
Formel: Ho
Molecular Weight: 164,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011049
CAS-Nummer: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0
UN: 3178
ADR: 4.1,II