Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
12420.FF 12420.FI
12420.FFEA 310 EUR
12420.FF 12420.FI
Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formel: Sm
Molecular Weight: 150,36 g/mol
Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1076,85 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498