Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, sublimiert dentritisch
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
12423.09 12423.18 12423.30
12423.09EA 82.5 EUR
12423.09 12423.18 12423.30
Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, sublimiert dentritisch
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey/silvery Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011233
Formel: Sm
Molecular Weight: 150,36 g/mol
Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1076,85 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08498