Samarium zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 47.2 EUR
8.14479.0001 8.14479.0010
Samarium zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Samarium
Formel: Sm
Molecular Weight: 150,36 g/mol
Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1076,85 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3208
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol