Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren (max. 0,4% Ta)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00320.04 00320.09
00320.04EA 112 EUR
00320.04 00320.09
Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren (max. 0,4% Ta)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300