Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
00324.03 00324.06
00324.03EA 89.7 EUR
00324.03 00324.06
Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09300