Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12430.FF 12430.FI
12430.FFEA 225 EUR
12430.FF 12430.FI
Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: ≈0.52g/25x25mm, Packaged in mylar under argon UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09300