Terbium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 1415 EUR
44049.DH 44049.HF
Terbium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300