Thulium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr


unter Argon abgefüllt

10375.FF 10375.FI
10375.FFEA 326 EUR
10375.FF 10375.FI
Thulium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Thulium

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-30-4 Physical Form: ≈1.75g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011281

Formel: Tm
Molecular Weight: 168,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011281
CAS-Nummer: 7440-30-4
EINECS: 231-140-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR