Gold 99,985 Metals basis, foil, Premion®, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
00133.FI 00133.FF
00133.FIEA 554 EUR
00133.FI 00133.FF
Gold 99,985 Metals basis, foil, Premion®, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Gold
Purity: 99.985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526