Gold ≥99,95% (Metall-Basis), sphärische Pulver <5 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
00765.03 00765.06
00765.03EA 287 EUR
00765.03 00765.06
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), sphärische Pulver <5 µm
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.10-0.35m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526