Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
10197.BS 10197.BW 10197.CB
10197.BSEA 287 EUR
10197.BS 10197.BW 10197.CB
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈10.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526