Gold ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.01 mm (0.0004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
11518.FF 11518.FI 11518.GH
11518.FFEA 228 EUR
11518.FF 11518.FI 11518.GH
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.01 mm (0.0004 in)
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526