Gold 99,9985 Metals basis, rods, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aurum
11892.06
11892.93
11892.06EA
1364
EUR
11892.06
11892.93
Gold 99,9985 Metals basis, rods, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Gold
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.7cm/5g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molecular Weight: 196.97 g/mol Siedepunkt: 2800 Schmelzpunkt: 1063 Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |