Gold 99,99 Metals basis, slug, Premion®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
13394.KG 13394.KJ 13394.KM
13394.KGEA 278 EUR
13394.KG 13394.KJ 13394.KM
Gold 99,99 Metals basis, slug, Premion®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Gold
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.97g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526