Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
14725.BS 14725.BW 14725.CB
14725.BSEA 130 EUR
14725.BS 14725.BW 14725.CB
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526