Natriumhydroxid solution_SC 40% w/w
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
171220.1214 171220.1315 171220.0716 171220.0715
APPC171220.1214EA 224 EUR
APPC171220.1214 APPC171220.1315 APPC171220.0716 APPC171220.0715
Natriumhydroxid solution_SC 40% w/w
Sodium hydroxide
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.43 g/ml
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Minimum Assay (Acidim.) 40%
Nitrogen Compounds (as N) Max. 0.002%
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 1.0%