Gold 14kt (Au ≥ 58,3%), gelb, Drahtform, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aurum
40329.BS
40329.BU
40329.BSEA
474
EUR
40329.BS
40329.BU
Gold 14kt (Au ≥ 58,3%), gelb, Drahtform, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Gold
Molecular Formula: % Concentration Cu
Formel:
Au Molecular Weight: 196,97 g/mol Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1063 °C Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...