Gold 99,95 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
40585.G1 40585.G5 40585.G8
40585.G1EA 80 EUR
40585.G1 40585.G5 40585.G8
Gold 99,95 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.01g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526