Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
40930.GHEA 2652 EUR
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Gold
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526