Gold ≥99,96% (Metall-Basis), Flocken/Sphäre APS 2,2-3,5 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aurum
42153.03
42153.06
42153.03EA
287
EUR
42153.03
42153.06
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), Flocken/Sphäre APS 2,2-3,5 µm
Gold
Purity: 99.96%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Thick flake
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molecular Weight: 196.97 g/mol Siedepunkt: 2800 Schmelzpunkt: 1063 Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |