Gold ≥99,96% (Metall-Basis), Flocken/Sphäre APS 1,5-3,0 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
42154.03 42154.06
42154.03EA 287 EUR
42154.03 42154.06
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), Flocken/Sphäre APS 1,5-3,0 µm
Gold
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Thin flake MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526