Gold, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Aurum

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

268461-1.2G 268461-300MG
SIAL268461-1.2GEA 560 EUR
SIAL268461-1.2G SIAL268461-300MG
Gold, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR