Gold, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
310980-1.9G 310980-380MG
SIAL310980-1.9GEA 1520 EUR
SIAL310980-1.9G SIAL310980-380MG
Gold, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526