Gold, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aurum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265772-2.5G 265772-500MG
SIAL265772-2.5GEA 861 EUR
SIAL265772-2.5G SIAL265772-500MG
Gold, Pulver, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526