Kupfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254177-125G 254177-25G
SIAL254177-125GEA 624 EUR
SIAL254177-125G SIAL254177-25G
Kupfer, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545