Kupfer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
266086-25G
266086-2KG
266086-500G
SIAL266086-25GEA
36.4
EUR
SIAL266086-25G
SIAL266086-2KG
SIAL266086-500G
Kupfer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel:
Cu Molecular Weight: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2595 Schmelzpunkt: 1083 Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,02545 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...