Kupfer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
326453-1KG 326453-250G
SIAL326453-1KGEA 286 EUR
SIAL326453-1KG SIAL326453-250G
Kupfer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545