Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Lieferant: Thermo Scientific
14153.30EA 1504 EUR
14153.30 14153.18 14153.09
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Silver
For vapor deposition
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647