Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41453.FI 41453.GH
41453.FIEA 241 EUR
41453.FI 41453.GH
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647