Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45071.G6 45071.G5 45071.G1
45071.G6EA 229 EUR
45071.G6 45071.G5 45071.G1
Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Silver
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647